Läs mer
Notrax Sky Trax™ Ergonomisk upplevelse i toppklass, svart/gul
Produktkod. p-7227329
Mått (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2194 x 60 cm
2194 x 91 cm
2194 x 122 cm
2194 x 152 cm
Produktkod. 17752268
Brand: Notrax 782S0023BY
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftig industriell anti-utmattningsmatta. Tuff laminerad toppyta med ergonomiskt bubbelmönster för extra komfort när du står. RedStop™ halksäker baksida som förhindrar att mattan förskjuts.
  • Ergonomisk upplevelse i toppklass där komfort, hållbarhet och säkerhet förenas
  • Himlen Trax™ är designad för dem som inte är villiga att kompromissa med något av dessa kriterier
  • Ergonomisk fördel från unik bubbeldesign i kombination med 19 mm tjock arbetsplattform
  • Kombination av extra slitstark toppyta och en mycket spänstig mikrocellulär vinylbas för maximal utmattningslindring
  • gynnar halksäkerhet och rörelsefrihet; testad R9 enligt DIN51130 och BG-regel BGR181
  • Med RedStop™ halksäker baksida för att förhindra att mattor förskjuts
  • Tillgängliga gula kanter längs sidorna överensstämmer med OSHA-kod 1910-144
  • Fasade kanter på alla fyra sidor för att minimera snubbelrisken
  • Livstidsgaranti på Uni-Fusion™ lamineringsteknik
Specifikationer
Mått (L x B) 91 x 60 cm
Färg Svart/Gul
Längd (engelska) 35,8 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Material PVC på mikrocellulär vinylbas
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm