Läs mer
Notrax Sky Trax™ Ergonomisk upplevelse i toppklass, grå
Produktkod. 17792268
Change view
Mått (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2194 x 60 cm
2194 x 91 cm
2194 x 122 cm
2194 x 152 cm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17792268 150 x 91 cm
17762268 91 x 60 cm
17722278 200 x 91 cm
17752278 300 x 91 cm
17742258 2194 x 60 cm
17772258 2194 x 91 cm
17702268 2194 x 122 cm
17732268 2194 x 152 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17792268 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 782S0035GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4467.41 SEK
    3634.02 SEK / Paket med 1
    Save 833.39 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kraftig industriell anti-utmattningsmatta. Tuff laminerad toppyta med ergonomiskt bubbelmönster för extra komfort när du står. RedStop™ halksäker baksida som förhindrar att mattan förskjuts.
  • Ergonomisk upplevelse i toppklass där komfort, hållbarhet och säkerhet förenas
  • Himlen Trax™ är designad för dem som inte är villiga att kompromissa med något av dessa kriterier
  • Ergonomisk fördel från unik bubbeldesign i kombination med 19 mm tjock arbetsplattform
  • Kombination av extra slitstark toppyta och en mycket spänstig mikrocellulär vinylbas för maximal utmattningslindring
  • gynnar halksäkerhet och rörelsefrihet; testad R9 enligt DIN51130 och BG-regel BGR181
  • Med RedStop™ halksäker baksida för att förhindra att mattor förskjuts
  • Tillgängliga gula kanter längs sidorna överensstämmer med OSHA-kod 1910-144
  • Fasade kanter på alla fyra sidor för att minimera snubbelrisken
  • Livstidsgaranti på Uni-Fusion™ lamineringsteknik
Specifikationer
Mått (L x B) 150 x 91 cm
Färg Grå
Längd (engelska) 59 tum.
Längd (metrisk) 150 cm
Material PVC på mikrocellulär vinylbas
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm