Läs mer
HALYARD™ SKYBREEZE™ pulverfria nitrilundersökningshandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30274649 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274649 Intermediär
30274650 X-Small
30274646 Liten
30274647 Betydande
30274648 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30274649 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer 47375
 Begränsad artikel
I lager
SKYBREEZE™ pulverfria nitrilundersökningshandskar är ett mångsidigt alternativ för olika uppgifter och fungerar som ett utmärkt alternativ till latex- eller vinylhandskar, då de ger både komfort och ett pålitligt skydd mot barriärer, inklusive mot kemoterapi.
  • HALYARD™ SKYBREEZE™ puderfria nitrilundersökningshandskar är designade för att vara bekväma, ekonomiska och skyddande:
  • Lämpligt handskeval för en mängd olika uppgifter
  • Certifierad som medicinteknik, klass I
  • Testade med olika kemoterapiläkemedel och flera vanligt använda kemikalier
  • Certifierad som PPE Kategori III Typ B (KPT)
  • Godkänd för matkontakt
  • Hudvänliga formuleringar och ISO 10993-10-godkända handskar ger utmärkt komfort
  • Anatomisk tunn design för ökad taktil känslighet
  • Skydd mot virusbarriärer
  • Puderfri och naturlig gummilatexfri formulering minskar risken för hudirritation och typ I-allergier
  • Texturerade fingertoppar för bättre grepp
  • Icke-steril
  • SMARTPULL™ Dispensern underlättar handskutdelning och minskar handskavfallet med 38,2 %
Specifikationer
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård, Lab
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Finger Thickness (English) ≥ 0,05 mm
Fingertjocklek (metrisk) ≥ 0,05 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) ≥ 0,05 mm
Handflatans tjocklek (metrisk) ≥ 0,05 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) ≥ 0,05 mm
Tjocklek (metrisk) ≥ 0,05 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manschettstil Pärlbeat
Kvantitet 200
Längd (metrisk) 240mm