Läs mer
Thermo Scientific™ Skylite Refilling Reference Elektrolyt för Eutech™ EC620130 pH-elektrod
Beskrivning
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-buffertar, kalibrerings- och referenslösningar för användning med pH-mätare och elektroder.
Funktioner
- Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 60 ml hållbara plastflaskor– ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Färg | Ljusblå |
| Beskrivning | Påfyllning av referenselektrolyt för pH-elektrod |
| För användning med (utrustning) | EC620130 pH-elektrod |
| Typ | Referenslösning |
| Smältpunkt | ∼100 °C |
| Odör | Luktfri |
| pH-intervall | 7 |
| Löslighet | Löslig |