Läs mer
Notrax Skystep™ Ergonomisk gummimatta med gjutna kanter
Produktkod. 17792128
Change view
Längd (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17792128 90 cm
17702138 120 cm
17712138 150 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17792128 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 455S0023BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.70 SEK
    503.53 SEK / Paket med 1
    Save 78.17 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Ergonomiskt och ekonomiskt konstruerad, den Skystep™ är utformad för att suga till marken för att förhindra att mattan förskjuts samtidigt som den fångar luft i dess kammare. Dessa luftfickor i kombination med gummits elasticitet skapar en ultimat dämpande effekt samtidigt som mattan håller mattan lätt.
  • Ergonomiskt och ekonomiskt konstruerad, den Skystep™ utnyttjar luftens kraft
  • Skystep™ är utformad för att suga till marken för att förhindra att mattan förskjuts samtidigt som den fångar luft i dess kammare
  • Dessa luftfickor i kombination med gummits elasticitet skapar en ultimat dämpande effekt samtidigt som mattan håller mattan lätt
  • Integrerade fasade kanter på alla fyra sidor för att förhindra snubbling på mattan
  • Lösläggning utan installation krävs
  • Halkskyddsklass R9 enligt DIN 51130 och BG-regel BGR181
  • Fri från DOP, fri från DMF, fri från ozonnedbrytande ämnen, fri från silikon och fri från tungmetaller
  • 100% naturgummiblandning
  • Allmänna applikationer
Specifikationer
Mått (L x B) 90 x 60 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm