Läs mer
Notrax Skystep™ ESD gummimatta med gjutna kanter
Produktkod. 17752138
Change view
Längd (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17752138 90 cm
17762138 120 cm
17772138 150 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17752138 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 457S0023BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    874.65 SEK
    758.07 SEK / Paket med 1
    Save 116.58 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 24-09-2026
Ergonomiskt och ekonomiskt konstruerad, den Skystep™ är utformad för att suga till marken för att förhindra att mattan förskjuts samtidigt som den fångar luft i dess kammare. Dessa luftfickor i kombination med gummits elasticitet skapar en ultimat dämpande effekt samtidigt som mattan håller mattan lätt.
  • Ergonomiskt och ekonomiskt konstruerad, den Skystep™ utnyttjar luftens kraft
  • Skystep™ är utformad för att suga till marken för att förhindra att mattan förskjuts samtidigt som den fångar luft i dess kammare
  • Dessa luftfickor i kombination med gummits elasticitet skapar en ultimat dämpande effekt samtidigt som mattan håller mattan lätt
  • Integrerade fasade kanter på alla fyra sidor för att förhindra snubbling på mattan
  • Lösläggning utan installation krävs
  • Halkskyddsklass R9 enligt DIN 51130 och BG-regel BGR181
  • Fri från DOP, fri från DMF, fri från ozonnedbrytande ämnen, fri från silikon och fri från tungmetaller
  • Statiskt avledande naturgummiblandning
  • Uppfyller IEC61340-4-1 (kategori DIF), uppmätt motstånd Rg 10 6 till 10 9Ω , Rp 106 till 109Ω
  • Valfri jordsladd
Specifikationer
Färg Svart
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Material ESD naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm