Läs mer
Notrax Skystep™ ESD gummimatta med gjutna kanter
Produktkod. p-7227240
Längd (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
Produktkod. 17752138
Brand: Notrax 457S0023BL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt och ekonomiskt konstruerad, den Skystep™ är utformad för att suga till marken för att förhindra att mattan förskjuts samtidigt som den fångar luft i dess kammare. Dessa luftfickor i kombination med gummits elasticitet skapar en ultimat dämpande effekt samtidigt som mattan håller mattan lätt.
  • Ergonomiskt och ekonomiskt konstruerad, den Skystep™ utnyttjar luftens kraft
  • Skystep™ är utformad för att suga till marken för att förhindra att mattan förskjuts samtidigt som den fångar luft i dess kammare
  • Dessa luftfickor i kombination med gummits elasticitet skapar en ultimat dämpande effekt samtidigt som mattan håller mattan lätt
  • Integrerade fasade kanter på alla fyra sidor för att förhindra snubbling på mattan
  • Lösläggning utan installation krävs
  • Halkskyddsklass R9 enligt DIN 51130 och BG-regel BGR181
  • Fri från DOP, fri från DMF, fri från ozonnedbrytande ämnen, fri från silikon och fri från tungmetaller
  • Statiskt avledande naturgummiblandning
  • Uppfyller IEC61340-4-1 (kategori DIF), uppmätt motstånd Rg 10 6 till 10 9Ω , Rp 106 till 109Ω
  • Valfri jordsladd
Specifikationer
Färg Svart
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Material ESD naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm