Läs mer
Notrax Skystep™ Nitrilgummimatta med gjutna kanter
Beskrivning
- Ergonomiskt och ekonomiskt konstruerad, den Skystep™ utnyttjar luftens kraft
- Skystep™ är utformad för att suga till marken för att förhindra att mattan förskjuts samtidigt som den fångar luft i dess kammare
- Dessa luftfickor i kombination med gummits elasticitet skapar en ultimat dämpande effekt samtidigt som mattan håller mattan lätt
- Integrerade fasade kanter på alla fyra sidor för att förhindra snubbling på mattan
- Lösläggning utan installation krävs
- Halkskyddsklass R9 enligt DIN 51130 och BG-regel BGR181
- Fri från DOP, fri från DMF, fri från ozonnedbrytande ämnen, fri från silikon och fri från tungmetaller
- 100 % nitrilgummiblandning
- Beständig mot de flesta industrioljor
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 150 x 90 cm |
| Färg | Svart |
| Längd (engelska) | 59 tum. |
| Längd (metrisk) | 150 cm |
| Material | Nitrilgummi |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 90 cm |