Läs mer
Globus Skytec Sentinel PAPR luftkanalmontering
Produktkod. 31945041 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
31945041 Svart
1 options
Produktkod. 31945041 Leverantör Globus Leverantörsnummer SKR00020BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1059.06 SEK
    697.89 SEK / Paket med 1
    Save 361.17 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Ersättningsmontering för luftkanalen för Sentinel PAPR:s Skytec fulla huva.
  • Designad för effektiv luftflödesdistribution inom Sentinel full hood-systemet
  • Den säkerställer jämn leverans av renad luft över andningszonen, vilket bibehåller konsekvent komfort och skydd för bäraren vid längre användning.
  • Tillverkad av hållbara, lätta material är monteringen konstruerad för tillförlitlighet och lång livslängd i krävande industrimiljöer
  • Den är enkel att installera, ta bort och rengöra, vilket stödjer regelbundet underhåll och systemets integritet.
  • Hållbar, lätt konstruktion för förlängd livslängd
  • Enkelt att installera, ta bort och underhålla
  • Stödjer konsekvent komfort och skydd vid långvarig användning
Specifikationer
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Material Plast
Produkttyp Luftkanalens kabelledningsmontering
Storlek One Size
För användning med (applikation) Rivning, sjukdoms- och infektionskontroll, multifunktionsdrift, fartygskonstruktion och underhåll, träarbete och tillverkning
För användning med (utrustning) Skytec Sentinel PAPR
Latexfri Ja
Modell Skytec Sentinel PAPR
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 350 x 210 x 170 mm
Längd (metrisk) 350 mm
Bredd (metrisk) 210 mm
Höjd (metrisk) 170 mm