Beskrivning
- Den lätta, ergonomiska ryggsäcken fördelar vikten jämnt över axlar och rygg, vilket minskar användartrötthet vid långvarig användning
- Dess kompakta design ger större rörelsefrihet, vilket gör den idealisk för tillämpningar där flexibilitet och komfort är avgörande
- Ergonomisk design för komfort hela dagen
- Jämn viktfördelning för att minska belastningspassformen
- Hållbar och praktisk för krävande miljöer
- Polyester och EVA konstruktion
- Justerbar passform
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Andningsväskbälte |
| Förslutningstyp | Spänne ut |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Modell | Skytec Sentinel PAPR |
| För användning med (applikation) | Rivning, sjukdoms- och infektionskontroll, multifunktionsdrift, fartygskonstruktion och underhåll, träarbete och tillverkning |
| För användning med (utrustning) | Skytec Sentinel PAPR |
| Certifikat och efterlevnad | EN 12941: TH3 |
| Mått (L x B x H) | 490 x 400 x 50 mm |
| Längd (metrisk) | 490 mm |
| Visa mer |