Beskrivning
- Bältet, som är tillverkat av släta, icke-absorberande material, möjliggör enkel avtorkning och noggrann desinfektion utan att kompromissa med hållbarhet eller komfort
- Genom att ge en stabil och säker passform runt midjan säkerställer den att Sentinel Powered Air Purifying Respirator (PAPR)-enheten förblir säkert placerad under användning
- Midjemonterad design för säker och stabil passform
- Lämplig för miljöer som kräver frekvent sanering
- Reservdel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | PVC-urethan |
| Produkttyp | Bälte |
| Storlek | One Size |
| För användning med (utrustning) | Skytec Sentinel PAPR |
| Latexfri | Ja |
| Modell | Skytec Sentinel PAPR |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B x H) | 160 x 50 x 60 mm |
| Visa mer |