Läs mer
Globus Skytec Sentinel PAPR Premium Carry Holdall
Produktkod. 31945055 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
31945055 Svart
1 options
Produktkod. 31945055 Leverantör Globus Leverantörsnummer SKR00035BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1721.12 SEK
    1134.18 SEK / Paket med 1
    Save 586.94 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Bärväskan erbjuder en hållbar och bekväm förvarings- och transportlösning.
  • Skytec Sentinel Premium Carry Holdall erbjuder en hållbar och bekväm förvarings- och transportlösning för Sentinel Powered Air Purifying Respirator (PAPR) och dess tillbehör
  • Designad för att rymma hela systemet, inklusive fläktenheten, slangen, batteriet och huvudet, hjälper den till att skydda komponenter från skador, damm och kontaminering under transport eller förvaring
  • Specialdesignad väska för Sentinel PAPR och tillbehör
  • Hållbar, avtorkningsbaserad konstruktion för lång livslängd
  • Förstärkta handtag och seure-zip-stängning för säker transport
  • Skyddar komponenter från damm, fukt och stötar under förvaring
Specifikationer
Produkttyp Bärväska
Förslutningstyp Zip
Färg Svart
Enheten håller 1 PAPR-kit
Material Nylon
Modell Skytec Sentinel PAPR
För användning med (applikation) Rivning, sjukdoms- och infektionskontroll, multifunktionsdrift, fartygskonstruktion och underhåll, träarbete och tillverkning
För användning med (utrustning) Skytec Sentinel PAPR
Certifikat och efterlevnad EN 12941: TH3
Mått (L x B x H) 510 x 325 x 90 mm
Längd (metrisk) 510 mm
Bredd (metrisk) 325 mm
Höjd (metrisk) 90 mm