Läs mer
Globus Skytec Sentinel PAPR Premium Full Hood
Produktkod. 31945037 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
31945037 Vitt
1 options
Produktkod. 31945037 Leverantör Globus Leverantörsnummer SKR00008FZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1723.32 SEK
    1135.63 SEK / Paket med 1
    Save 587.69 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Huvorna ger lätt andningsskydd med skydd över huvud, ansikte och axlar. Kräver en Skytec Sentinel PAPR Airduct Assembly (SKR00020BZ).
  • Sentinel PAPR Premium Reusable Full Hood Solution ger omfattande andnings- och ansiktsskydd när den används med kompatibla PAPR-system (Powered Air Purifying Respirator).
  • Designad för komfort och full täckning skyddar den huvud, ansikte, nacke och axlar från damm, färgspray och luftburna föroreningar som ofta förekommer i industriella och underhållsmiljöer.
  • Skyddar ögon och ansikte från vätskestänk och lågenergipartiklar
  • Brett synfält för optimal sikt
  • Premium återanvändbar huvlösning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 12941: TH3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 12941: TH3
Certifieringar (EN) EN 12941: TH3
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp TH3
Material Nylon, polyuretan
Produkttyp Fullt kjolhuva
Storlek One Size
Med utandningsventil Nej
Ansiktsstycke typ Visir
För användning med (utrustning) Skytec Sentinel PAPR
Latexfri Ja
Linstyp Klart polykarbonat
Material (lins) Polykarbonat
Modell Skytec Sentinel PAPR
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 370 x 250 x 60 mm
Längd (metrisk) 370 mm
Bredd (metrisk) 250 mm
Höjd (metrisk) 60 mm