Läs mer
Globus Skytec Startpaket för luftrespirator med Sentinel (inklusive blås, batteri, laddare, rem, slang)
Produktkod. 31945062 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Färg:
Grå
Produktkod. Färg
31945062 Grå
1 options
Innehåller litiumjonbatteri
Produktkod. 31945062 Leverantör Globus Leverantörsnummer SKR00007BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12376.55 SEK
    8155.88 SEK / Paket med 1
    Save 4220.67 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Innehåller litiumjonbatteri
Luftandningsskyddet är en lätt, färdig andningsskyddslösning byggd för enkelhet, komfort och tillförlitlighet.
  • Med en enkel display och intuitiva kontroller erbjuder den användarvänlig funktionalitet för smidig användning.
  • Med fyra justerbara luftflödeshastigheter är systemet kompatibelt med ett brett urval av filter och huvudtoppar för att passa olika industriella och hälsorelaterade tillämpningar.
  • 4 luftflödeshastigheter för justerbar komfort
  • Lättvikt och balanserad design
  • Visuella, vibrations- och hörbara larm
  • Snabb, problemfri laddning med USB-C-laddning
  • Infälld slanganslutning för att minimera fastnande
Specifikationer
Batteritid Standardflöde: 17 tim 26 min, Högflöde: 9 tim 15 min.
Batterityp litiumjon
Material för bälte EVA och polypropen
Andningsslangens längd 790 mm
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 12941: TH3
Certifieringar (EN) EN 12941: TH3
Anslutningstyp Bajonett
Färg Grå
Produkttyp PAPR-montering, ingen hjälm
Storlek One Size
Material för ansiktsdelen Nylon
För användning med (utrustning) Skytec Sentinel PAPR
Material (hölje) ABS, polykarbonat
Modell Skytec Sentinel PAPR
Mått (L x B x H) 280 x 210 x 240 mm
Längd (metrisk) 280 mm
Längd (metrisk) slang 790 mm
Bredd (metrisk) 210 mm
Höjd (metrisk) 240 mm