Läs mer
Notrax Skywalker HD™ Nitrilgummiplattor med bubbelmönster
Produktkod. 17762148
Change view
Mått (L x B):
91 x 91 cm
Produktkod. Mått (L x B)
17762148 91 x 91 cm
1 options
Produktkod. 17762148 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 462S0033BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2655.84 SEK
    2155.91 SEK / Paket med 1
    Save 499.93 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kraftiga gummiplattor kan enkelt monteras för täckning av stora ytor eller enskilda arbetsstationer. Ergonomisk fördel från en 13 mm tjock arbetsplattform med bubbelmönster för maximal utmattningsavlastning i torra industriella miljöer.
  • Kraftiga gummiplattor på 91 x 91 cm kan enkelt monteras för täckning av stora ytor eller enskilda arbetsstationer
  • Ergonomisk fördel från en 13 mm tjock arbetsplattform med bubbelmönster för maximal utmattningslindring i torra industriella miljöer
  • Ett bearbetat galler av 30 x 30 cm sektioner på undersidan av mattan gör ytterligare anpassning snabb och enkel
  • Fästbara fasade kanter förhindrar snubbling och tillåter in- och utvändiga hörn
  • Halkbeständighet R9 enligt DIN 51130
  • 100 % nitrilgummiblandning
  • Beständig mot de flesta industrioljor
Specifikationer
Mått (L x B) 91 x 91 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm