Läs mer
Notrax SkywalkerHD™ Nitrilsäkerhetsramp, kvinnlig fas
Beskrivning
- Skywalkern HD™ tillbehör bibehåller samma känsla som Skywalker HD™ mattor med ergonomiskt bubbelmönster och matchande gummiblandningar
- Denna sömlösa integration möjliggör obegränsade konfigurationsmöjligheter
- 100 % nitrilgummiblandning
- Beständig mot de flesta industrioljor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Längd (engelska) | 36 tum. |
| Längd (metrisk) | 91 cm |
| Material | Nitrilgummi |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 6 cm |