Läs mer
SL 01, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SL 01 |
| CAS | 26049-94-5 |
| Molekylformel | C18H18ClNO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | NSC 251810, [(1S)-3-Chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester, (S)-[3-Chloro-2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester, L-[α-(Chloroacetyl)phenethyl]carbamic Acid Benzyl Ester, (3S)-3-Benzyloxycarbonylamino-1-chloro-4-phenyl-2-butanone, [Nα-(Benzyloxycarbonyl)phenylalanyl]chloromethane |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNO3/c19-12-17(21)16(11-14-7-3-1-4-8-14)20-18(22)23-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13H2,(H,20,22)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | ClCC([C@@H](NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)CC2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC-namn | benzyl N-[(2S)-4-chloro-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.79 |
| Formel vikt | 331.0975 |