Läs mer
asecos™ Underbänkskåp för syror och alkali SL-CLASSIC-UB
Produktkod. 13479716 Handla allt asecos Produkter
Change view
Dörr stil:
Vinge, Vänsterhängd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Dörr stil Förpackningsstorlek
13479716 Vinge, Vänsterhängd Varje
1 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 13479716 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3062289230624
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga farliga material i arbetsområden.
Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
Funktion/konstruktion
  • Robust konstruktion och lång livslängd: tillverkad av mycket resistenta specialplattor av melaminharts
  • Användarvänlig: tillgång till alla containrar, 93° öppning av vingdörren, insidan av skåpet helt synlig
  • Ingen obehörig användning: dörr låsbar med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
  • Mobil: hjul med sockel (tillval), enkel förflyttning av skåpet
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 50) till ett tekniskt frånluftssystem
Certifikat
  • typtestad i enlighet med EN 14727
  • EN 16121/16122 överensstämmelse
  • GS-certifierad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad
Konfiguration 1 x utdragbar hylla (panel melaminhartsbelagd/PP)
Djup (metrisk) Exteriör 570 mm
Djup (metrisk) interiör 531 mm
Beskrivning Underbänksskåp för syror och alkalier SL-CLASSIC-UB modell SL.060.059.UB.T ljusgrå, inredningsutrustning med 1 x utdragbar hylla (panel/PP)
Mått (D x B x H) Inredning 531 x 489 x 562 mm
Mått (D x B x H) 570 x 590 x 600 mm
Dörr stil Vinge, Vänsterhängd
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 600 mm
Höjd (metrisk) interiör 562 mm
Modell SL.060.059.UB.T
Antal dörrar 1
Antal hyllor 1
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Melaminharts laminerad
Bredd (metrisk) Exteriör 590 mm
Bredd (metrisk) Interiör 485 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 22.44 in.
Höjd (engelska) Exteriör 23.62 in.
Material Spånskiva
Produkttyp Acids and Alkalis Cabinet (Underbench)
Bredd (engelska) Exteriör 23.23 in.