Beskrivning
Utför högkapacitetsarbete i en kompakt design. Thermo Scientific™ Sl 8 Small bänkcentrifug, tillgänglig i både ventilerade och kylda modeller, har innovativ teknologi med ett smart, enkelt gränssnitt och flexibiliteten för att möta dina kliniska och forskningsprocesser och protokoll.
Nyckelinnovation:
- Säker, tryckknapp Thermo Scientific™ Autolås™ rotorbyte på så lite som 3 sekunder ger problemfri rotorinstallation och borttagning och fri tillgång till kammaren för enkel rengöring
- Förseglingsalternativ för bioinneslutning, inklusive certifierade† Thermo Scientific™ ClickSeal™ lock för handskvänlig, enhandsmanövrering
- Maximerad utsvängningskapacitet upp till 8 x 50 ml koniska rör, 24 x 5/7 ml blodrör, mikroplattor och mikrorör, allt i en mångsidig centrifug
- Flexibilitet med fast vinkel för att snurra 50 ml koniska rör vid över 12 000 x g eller ett brett utbud av mikrorör vid hastigheter upp till 30 279 x g
Kliniska applikationer:
- Kör upp till 24 x 5/7 ml blodrör åt gången i konfiguration med svängbar skopa
- Utökade programmeringsalternativ med alfanumerisk programnamn för försparade protokoll
- Autolås rotorbyte förenklar rengöring med full kammaråtkomst
- Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna
Forskningsapplikationer:
- 8 x 50 ml rotorkapacitet för svängande skopor, 4 mikroplattor eller 30 filtreringskolonner för forskningsbehov
- Autolås rotorbyte för applikationsflexibilitet - gå från 50 ml rör till en mikroplatta till mikrorör utan ansträngning
Denna centrifug har även:
- Säkerställ ett lugnt laboratorium med låga ljudnivåer, inklusive bara 52 dBA vid prestanda på 17 850 rpm/30 279 x g (med Sl 8R-centrifug)
- One-touch-drift med försparade protokoll handsk- och tvättmedelsvänligt gränssnitt
- Mycket synlig bakgrundsbelyst display för enkel avläsning av parametrar över hela laboratoriet
- Flerspråkiga instruktioner - engelska, holländska, franska, tyska, italienska, ryska och spanska - om programmering, körförhållanden, varningar och servicemeddelanden överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, såsom UL, CE och IVD
† Bioinneslutningscertifiering av Public Health England, Porton Down, Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III) |
| Max. Hastighet | 4 500 rpm (TX-150 rotor), 16 000 rpm (mikroClick 24 x 2 rotor) |
| Max. RCF | 3 260 x g (TX-150 Rotor); 24 328 x g (mikroClick 24 x 2 Rotor) |
| Kylt | Nej |
| Höjd (engelska) Exteriör | 12,2 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 31 cm |
| Längd (engelska) Exteriör | 18,9 tum |
| Längd (metrisk) Exteriör | 48 cm |
| Bullernivå | <58 dB(A) (med TX-150 rotor); <61 dB(A) (med mikroClick 24 x 2 rotor) |
| Säkerhetsfunktioner | Autolås rotorbytessystem, SMARTSpin ovågdetekteringssystem, certifierade ClickSeal bioinneslutningslock |
| Visa mer |