Läs mer
Thermo Scientific™ Sl 8 liten bänkcentrifug serie
Produktkod. 15221026 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Kylt:
Ja
Nej
Beskrivning:
Sl 8 Small bänkcentrifug
Sl 8R liten bänkcentrifug
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Kylt Beskrivning Förpackningsstorlek
15221026 230 V 50/60 Hz Ja Sl 8R liten bänkcentrifug Varje
15132559 230 V 50/60 Hz Nej Sl 8 Small bänkcentrifug Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15221026 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007224
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför högkapacitetsarbete i en kompakt design med ett smart, enkelt gränssnitt och flexibiliteten att stödja både kliniska och forskningsapplikationer.
Utför högkapacitetsarbete i en kompakt design. Thermo Scientific™ Sl 8 Small bänkcentrifug, tillgänglig i både ventilerade och kylda modeller, har innovativ teknologi med ett smart, enkelt gränssnitt och flexibiliteten för att möta dina kliniska och forskningsprocesser och protokoll.
Nyckelinnovation:
  • Säker, tryckknapp Thermo Scientific™ Autolås™ rotorbyte på så lite som 3 sekunder ger problemfri rotorinstallation och borttagning och fri tillgång till kammaren för enkel rengöring
  • Förseglingsalternativ för bioinneslutning, inklusive certifierade† Thermo Scientific™ ClickSeal™ lock för handskvänlig, enhandsmanövrering
  • Maximerad utsvängningskapacitet upp till 8 x 50 ml koniska rör, 24 x 5/7 ml blodrör, mikroplattor och mikrorör, allt i en mångsidig centrifug
  • Flexibilitet med fast vinkel för att snurra 50 ml koniska rör vid över 12 000 x g eller ett brett utbud av mikrorör vid hastigheter upp till 30 279 x g
Kliniska applikationer:
  • Kör upp till 24 x 5/7 ml blodrör åt gången i konfiguration med svängbar skopa
  • Utökade programmeringsalternativ med alfanumerisk programnamn för försparade protokoll
  • Autolås rotorbyte förenklar rengöring med full kammaråtkomst
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna
Forskningsapplikationer:
  • 8 x 50 ml rotorkapacitet för svängande skopor, 4 mikroplattor eller 30 filtreringskolonner för forskningsbehov
  • autolås rotorbyte för applikationsflexibilitet gå —från 50 ml rör till en mikroplatta till mikrorör utan ansträngning
Denna centrifug har även:
  • Säkerställ ett lugnt laboratorium med låga ljudnivåer, inklusive bara 52 dBA vid prestanda på 17 850 rpm/30 279 x g (med Sl 8R-centrifug)
  • One-touch-manövrering med försparade protokoll, handsk- och tvättmedelsvänligt gränssnitt
  • Mycket synlig bakgrundsbelyst display för enkel avläsning av parametrar i hela laboratoriet
  • Flerspråkiga —instruktioner engelska, nederländska, franska, tyska, italienska, ryska och spanska —om programmering, körförhållanden, varningar och servicemeddelanden överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, såsom UL, CE och IVD
† Bioinneslutningscertifiering av Public Health England, Porton Down, Storbritannien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Max. Hastighet 4 500 rpm (TX-150 rotor), 17 850 rpm (mikroClick 24 x 2 rotor)
Max. RCF 3 260 x g (TX-150 Rotor); 30 279 x g (mikroClick 24 x 2 Rotor)
Kylt Ja
Höjd (engelska) Exteriör 12,6 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 32 cm
Längd (engelska) Exteriör 26,4 tum
Längd (metrisk) Exteriör 67 cm
Bullernivå <52 dB(A) (med mikroClick 24 x 2 rotor); <56 dB(A) med alla rotorer
Säkerhetsfunktioner Autolås rotorbytessystem, SMARTSpin ovågdetekteringssystem, certifierade ClickSeal bioinneslutningslock
Bredd (engelska) Exteriör 18,1 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 46 cm
Wattal 750 w
Certifikat och efterlevnad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-listad / CE-märkt / IVD-kompatibel / Biocontainment certifierad av Public Health England, Porton Down, Storbritannien
Beskrivning Sl 8R liten bänkcentrifug
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Controllertyp Mikroprocessor
Mått (HWD) 12,6 x 18,1 x 26,4 tum (32 x 46 x 67 cm)
Drivsystem Direkt borstlös induktion
Nettovikt 156 lb. (71 kg)
Programlagring 3 direkta programknappar, plus 96 ytterligare program tillgängliga via mapp, alla med alfanumerisk programnamn
Körtid 99 timmar. 59 min, kontinuerlig
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 27,5 tum
Profil (acceleration/bromsning) 2 (standard och mjuk)
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 70 cm
Rotor TX-150
Spänning 230 V
Modell SL 8 R
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C