Läs mer
Asecos™ SL-CLASSIC Säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15600391 Handla allt asecos Produkter
Change view
Dörr stil:
Vinge
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Dörr stil Förpackningsstorlek
15600391 Vinge Varje
1 options
Produktkod. 15600391 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3061300130615
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och korrekt förvaring av aggressiva, icke brandfarliga farliga material i arbetsområden.
  • Robust konstruktion och lång livslängd – högt skåp med stomme av pulverlackerad stålplåt och invändigt utrymme av melaminharts och flamskyddade specialplåtar
  • Säker och separat förvaring – syror och alkalier kan förvaras separat
  • Två hermetiskt delade förvaringsfack, integrerat luftnings- och ventilationssystem, korrosionsbeständighet hos de metallfria luftkanalerna
  • I enlighet med TRGS 510
  • Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
  • Tillgänglig inredning inkluderar utdragbara hyllor och bottenuppsamlingssumpar
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med profilcylinder (integration i befintligt låssystem möjlig)
  • Ventilation – integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt frånluftssystem med endast ett frånluftsintag
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TRGS 510
Konfiguration 1 x ljusgrå vingedörr; 6 x PP utdragbara hyllor med PP-sump, lastkapacitet 25 kg, kapacitet 11 L
Mått (D x B x H) Inredning 570 x 485 x 914 mm
Mått (D x B x H) 603 x 597 x 1965 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Lagring av aggressiva, icke brandfarliga farliga ämnen
Bärande kapacitet 300 kg
Antal dörrar 1
Antal hyllor Hold (Håll)
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 176.4 kg
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 23,74 tum
Höjd (engelska) Exteriör 77,36 tum
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp
Bredd (engelska) Exteriör 23,50 tum
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.