Läs mer
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Underbänk Säkerhetsförvaringsskåp med 2 dörrar
Produktkod. 15411583 Handla allt asecos Produkter
Change view
Mått (D x B x H):
570 x 1100 x 600 mm
570 x 1100 x 800 mm
Konfiguration:
2 x utdragbar hylla med PP-sump, lastkapacitet: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharts-belagd/PP)
4 x 25 kg/11 L/600 mm PP utdragbara hyllor med PP sump
4 x 25 kg/11 L/800 mm PP utdragbara hyllor med PP sump
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Konfiguration Förpackningsstorlek
15411583 570 x 1100 x 800 mm 4 x 25 kg/11 L/800 mm PP utdragbara hyllor med PP sump Varje
15648845 570 x 1100 x 800 mm 2 x utdragbar hylla med PP-sump, lastkapacitet: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharts-belagd/PP) Varje
15984340 570 x 1100 x 600 mm 4 x 25 kg/11 L/600 mm PP utdragbara hyllor med PP sump Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411583 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3320089230621
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och korrekt förvaring av aggressiva, icke brandfarliga farliga material i arbetsområden under arbetsbänkar och dragskåp.
  • Robust konstruktion och lång livslängd – underbänksskåp helt tillverkade av melaminharts och flamskyddade specialplattor
  • Säker och separat förvaring – syror och alkalier kan förvaras separat
  • Två hermetiskt delade förvaringsfack, integrerat luftnings- och ventilationssystem, korrosionsbeständighet hos de metallfria luftkanalerna
  • I enlighet med TRGS 510
  • Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
  • Tillgänglig inredning inkluderar utdragbara hyllor och bottenuppsamlingssumpar
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med profilcylinder (integration i befintligt låssystem möjlig)
  • Ventilation – integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt frånluftssystem med endast ett frånluftsintag
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TRGS 510
Konfiguration 4 x 25 kg/11 L/800 mm PP utdragbara hyllor med PP sump
Mått (D x B x H) Inredning 530 x 489 x 760 mm
Mått (D x B x H) 570 x 1100 x 800 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Lagring av aggressiva och icke brandfarliga farliga ämnen
Bärande kapacitet 4 x utdragbara hyllor: 25 kg/11 L vardera, Max belastning: 100 kg
Antal dörrar 2
Antal hyllor Hold (Håll)
Vikt (metrisk) 104 kg
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 22,44 tum
Höjd (engelska) Exteriör 31,50 tum
Material Melaminharts
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp
Bredd (engelska) Exteriör 43,31 tum