Läs mer
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Säkerhetsförvaringsskåp under bänk med 3 dörrar
Handla allt asecos Produkter
Bärande kapacitet:
2 x utdragbara hyllor: 25 kg/11 L vardera, Max belastning: 100 kg
4 x Utdragbara hyllor: 25 kg/11 l styck, Maxbelastning: 100 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd – underbänksskåp helt tillverkade av melaminharts och flamskyddade specialplattor
- Säker och separat förvaring – syror och alkalier kan förvaras separat
- Två hermetiskt delade förvaringsfack, integrerat luftnings- och ventilationssystem, korrosionsbeständighet hos de metallfria luftkanalerna
- I enlighet med TRGS 510
- Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
- Tillgänglig inredning inkluderar utdragbara hyllor och bottenuppsamlingssumpar
- Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med profilcylinder (integration i befintligt låssystem möjlig)
- Ventilation – integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt frånluftssystem med endast ett frånluftsintag
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | TRGS 510 |
| Konfiguration | 2 x 25 kg/11 L PP utdragbara hyllor med PP sump |
| Mått (D x B x H) Inredning | 531 x 489 x 562 mm |
| Mått (D x B x H) | 570 x 1400 x 600 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Lagring av aggressiva och icke brandfarliga farliga ämnen |
| Bärande kapacitet | 2 x utdragbara hyllor: 25 kg/11 L vardera, Max belastning: 100 kg |
| Antal dörrar | 3 |
| Antal hyllor | None |
| Vikt (metrisk) | 93.5 kg |
| Visa mer |