Läs mer
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Säkerhetsförvaringsskåp under bänk med 3 dörrar
Produktkod. 15955770 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bärande kapacitet:
2 x utdragbara hyllor: 25 kg/11 L vardera, Max belastning: 100 kg
4 x Utdragbara hyllor: 25 kg/11 l styck, Maxbelastning: 100 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bärande kapacitet Förpackningsstorlek
15955770 4 x Utdragbara hyllor: 25 kg/11 l styck, Maxbelastning: 100 kg Varje
15874178 2 x utdragbara hyllor: 25 kg/11 L vardera, Max belastning: 100 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15955770 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3061689230618
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och korrekt förvaring av aggressiva, icke brandfarliga farliga material i arbetsområden under arbetsbänkar och dragskåp.
  • Robust konstruktion och lång livslängd – underbänksskåp helt tillverkade av melaminharts och flamskyddade specialplattor
  • Säker och separat förvaring – syror och alkalier kan förvaras separat
  • Två hermetiskt delade förvaringsfack, integrerat luftnings- och ventilationssystem, korrosionsbeständighet hos de metallfria luftkanalerna
  • I enlighet med TRGS 510
  • Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
  • Tillgänglig inredning inkluderar utdragbara hyllor och bottenuppsamlingssumpar
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med profilcylinder (integration i befintligt låssystem möjlig)
  • Ventilation – integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt frånluftssystem med endast ett frånluftsintag
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TRGS 510
Konfiguration 4 x 25 kg/11 L PP utdragbara hyllor med PP sump
Mått (D x B x H) Inredning 531 x 489 x 562 mm
Mått (D x B x H) 570 x 1400 x 600 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Lagring av aggressiva och icke brandfarliga farliga ämnen
Bärande kapacitet 4 x Utdragbara hyllor: 25 kg/11 l styck, Maxbelastning: 100 kg
Antal dörrar 3
Antal hyllor Hold (Håll)
Vikt (metrisk) 103.5 kg
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 22,44 tum
Höjd (engelska) Exteriör 23,62 tum
Material Melaminharts
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp
Bredd (engelska) Exteriör 55,12 tum