Läs mer
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Säkerhetsförvaringsskåp under bänk med 3 dörrar
Produktkod. p-7160870 Handla allt asecos Produkter
Bärande kapacitet:
2 x utdragbara hyllor: 25 kg/11 L vardera, Max belastning: 100 kg
4 x Utdragbara hyllor: 25 kg/11 l styck, Maxbelastning: 100 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15955770
Brand: Asecos™ 3061689230618
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
För säker och korrekt förvaring av aggressiva, icke brandfarliga farliga material i arbetsområden under arbetsbänkar och dragskåp.
  • Robust konstruktion och lång livslängd – underbänksskåp helt tillverkade av melaminharts och flamskyddade specialplattor
  • Säker och separat förvaring – syror och alkalier kan förvaras separat
  • Två hermetiskt delade förvaringsfack, integrerat luftnings- och ventilationssystem, korrosionsbeständighet hos de metallfria luftkanalerna
  • I enlighet med TRGS 510
  • Ställningshjälpmedel är integrerade i skåpsbotten, snabb och effektiv kompensation för ojämna golv
  • Tillgänglig inredning inkluderar utdragbara hyllor och bottenuppsamlingssumpar
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med profilcylinder (integration i befintligt låssystem möjlig)
  • Ventilation – integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt frånluftssystem med endast ett frånluftsintag
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad TRGS 510
Konfiguration 4 x 25 kg/11 L PP utdragbara hyllor med PP sump
Mått (D x B x H) Inredning 531 x 489 x 562 mm
Mått (D x B x H) 570 x 1400 x 600 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Lagring av aggressiva och icke brandfarliga farliga ämnen
Bärande kapacitet 4 x Utdragbara hyllor: 25 kg/11 l styck, Maxbelastning: 100 kg
Antal dörrar 3
Antal hyllor None
Vikt (metrisk) 103.5 kg
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 22.44 in.
Höjd (engelska) Exteriör 23.62 in.
Material Melaminharts
Produkttyp Safety Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 55.12 in.