Läs mer
asecos™ Underbänkskåp för syror och alkali SL-CLASSIC-UB
Produktkod. p-6830015 Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
1 x utdragbar hylla med PP-sump, lastkapacitet: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharts-belagd/PP)
2 x utdragbar hylla (panel melaminhartsbelagd/PP)
2 x utdragbar hylla med PP-sump, lastkapacitet: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharts-belagd/PP)
4 utdragbara hyllor
Material:
Spånskiva
Stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 10766451
Brand: asecos™ 3061900130621
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Endast för inomhusbruk
Underbänksskåp för syror och alkalier med utdragbar hylla.
  • Robust construction and longevity: made out of highly resistant melamin resin special plates
  • User-friendly: access to all containers, 135° opening of the wing door, interior of the cabinet completely visible
  • No unauthorised use: doors lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
  • Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GS approval, CE Conformity, EN 14727 Conformity
Konfiguration 4 utdragbara hyllor
Djup (metrisk) interiör 531 mm
Mått (D x B x H) Inredning 531 x 489 x 562 mm
Dörr stil Wing
För användning med (applikation) Safe and approved storage of aggressive, non flammable hazardous materials in working areas
Höjd (metrisk) Exteriör 600 mm
Höjd (metrisk) interiör 531 mm
Modell SL.060.110.UB.2T
Antal dörrar 2
Antal hyllor None
Ytbeläggning Powder-coated
Vikt (metrisk) 60 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1100 mm
Bredd (metrisk) Interiör 489 mm
Färg Light Gray
Djup (engelska) Exteriör 22.44 in.
Höjd (engelska) Exteriör 23.62 in.
Material Stål
Produkttyp Acids and Alkalis Cabinet (Underbench)
Bredd (engelska) Exteriör 43.31 in.