Läs mer
SLAIN1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Produktkod. 30024796 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
30024796 0.1 mL
1 options
Produktkod. 30024796 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP204062F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
SLAIN1 Polyclonal antibody specifically detects SLAIN1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SLAIN1
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Utspädning Western Blot, Immunoprecipitation
Formulering PBS
Gene Alias SLAIN motif family, member 1
Värd art Rabbit
Immunogen Maps to a region between residue 518 and 568 of human SLAIN Motif Family, Member 1 using the numbering given in entry NP_001035243.1 (GeneID 122060).
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 122060
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG