Läs mer
Bollé Safety Slam skyddsglasögon
Produktkod. 12699200 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsfärg:
Nyans 1.7
Skugga 3
Skugga 5
Yellow
Linsbeläggning:
Anti-fog, Impact-resistant, Scratch-resistant
Slagtålig, Reptålig
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg Linsbeläggning unitSize
12699200 Skugga 3 Slagtålig, Reptålig Varje
12679200 Yellow Anti-fog, Impact-resistant, Scratch-resistant Varje
12689200 Nyans 1.7 Slagtålig, Reptålig Varje
12609210 Skugga 5 Slagtålig, Reptålig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12699200 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer SLAWPCC3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snygg, lätt att bära, ger skydd hela tiden och erbjuder oslagbar komfort.
  • Snygg.
  • Lätt att bära.
  • Skydd hela tiden.
  • Oslagbar komfort.
  • EN 166: Garanterad minimibeständighet hos skyddsglasögonen mot vardagliga risker, inklusive att tappa skyddsglasögonen på marken, åldrande genom ljusexponering, exponering för värme eller korrosion etc.
  • EN 170, Risker relaterade till strålning - UV-skydd: Skyddet filtrerar ultraviolett strålning. Denna typ av skydd rekommenderas särskilt vid aktiviteter där källan till ultraviolett strålning är dominerande, såsom kvicksilverånglampor, aktiniska eller bakteriedödande medel. Användningsnivåer: 2-1,2, 2C-1,2 Linsfärg: Klar, blå, gul eller grön. Att lägga till koden 'C' indikerar bra färgigenkänning av innehavaren.
  • Mekanisk risk F - Mekanisk risk - Låg energipåverkan:& Lågenergipåverkan, motstår en 6 mm, 0,86 g boll vid 45 m/s.
  • Mekanisk risk T - Höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer: Bokstaven T, omedelbart efter symbolen för mekanisk styrka, tillåter användning för höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer.
  • Optisk klass: Klass 1, kontinuerligt arbete, bärs permanent.
  • CE, europeisk standard: Ram märkt för att visa att den uppfyller CE-standarden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Slagtålig, Reptålig
Beskrivning Modell SLAWPCC3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN166, EN170, EN172, EN175/3, Mekanisk risk F/T, Optisk klass 1, CE
Linsfärg Skugga 3
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Svetsning, skydd, kontinuerligt slitage
nr per ärende 200/Cs.
Antal per förpackning 1/påse, 10/Pk.
Vikt (metrisk) 24 g
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat