Läs mer
Bollé Safety Slam+ Platinum™ CSP Safety Glasses
Produktkod. 15510994 Handla allt Bollé Safety Produkter
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15510994 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer SLAPCSP
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Inspired from the SLAM model, the Bolle SAFETY SLAM+ CSP Platinum™ Safety Glasses offer even greater comfort thanks to its stylish twin-material, ergonomic temples.
  • Recommended for extremely hot or extremely cold environments
  • Comfort, twin material black and orange temples
  • All-round vision
  • PLATINUM coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Mechanical risk - Low energy impact - F; Mechanical risk- High speed particles at extreme temperatures - T
Linsbeläggning Anti-fog, Scratch-resistant
Ram färg Black, Orange
Tempel stil Twin-material
Tempel färg Black