missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Scharlab Slanetz Bartley Agar Base

Produktkod. 11411877
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Slanetz Bartley Agar Base; Form: Fast
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11411877

Brand: Scharlab 01579500

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Slanetz Bartley Agar Base utan TTC tillåter sterilisering i autoklaven utan utveckling av en rosa färg på grund av formazan som bildas som ett resultat av den partiella termiska reduktionen av TTC

  • ISO
  • Differentialselektivt medium för detektion och räkning av enterokocker enl ISO 7899-2 standard.
  • Detta medium måste tillsätta 1% TTC steril lösning (Art.nr:06-023).
  • Det beredda mediet (Art.nr:064PF6017P) som inte innehåller tillsatsen TTC 1%.

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad ISO 7899-2
Form Solid
Medietyp Slanetz Bartley Agar Base
Produkttyp Differentialselektivt medium
Målorganismklass Gram-positiva Cocci
Formulering Tryptos 20,0 g/L, Jästextrakt 5,0 g/L, Dextros 2,0 g/L, Dikaliumfosfat 4,0 g/L, Natriumazid 0,4 g/L, Agar 12,0 g/L
För användning med (applikation) Detektion och uppräkning av enterokocker
Inkubationsförhållanden 36 °C± 2,0 °C
Inkubationstid 44± 4 timmar.
pH 7.2± 0,1
Kvantitet 500 g
Löslighet Olöslig
Art Enterokocker
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.