Läs mer
Thermo Scientific™ Slanetz och Bartley Medium
Produktkod. 12769090
Change view
Formatera:
55 mm monoplåt
90 mm Monoplate
Fyll volym:
15 mL
17 mL
Fyll vikt:
13 g ±5%
17g± 5 %
Kvantitet:
10/Pk.
2 x 1 x 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Fyll volym Fyll vikt Kvantitet Förpackningsstorlek
12769090 90 mm Monoplate 17 mL 17g± 5 % 10/Pk. Paket med 10
11998419 55 mm monoplåt 15 mL 13 g ±5% 2 x 1 x 10 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12769090 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5018A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.96 SEK
    162.33 SEK / Paket med 10
    Save 17.63 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck och räkna enterokocker från vatten- och matprover med Thermo Scientific™ Slanetz och Bartley Medium.
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium. Slanetz and Bartley1 originally devised this medium to detect and enumerate enterococci by the technique of membrane filtration, but it has also proved useful as a direct plating medium2,3. The medium is very selective for enterococci, and when it is incubated at elevated temperatures (44-45°C), all red or maroon colonies may be accepted as presumptive enterococci4,5. The medium has been tested in accordance with the methods described in ISO 7704:2023.
The Environment Agency Microbiology of Drinking Water 20026 rekommenderar användningen av Slanetz och Bartley-medium för räkning av enterokocker i vattenförsörjning, liksom ISO i standarden för vattenkvalitet 7 .
Vattnet filtreras genom ett membranfilter som sedan placeras på ytan av en väl torkad platta av mediet. Plattorna inkuberas vid 35 °C i 4 timmar och sedan vid 44-45 C °i 44 timmar. Membran undersöks, med en handlins i bra ljus, och alla röda eller rödbruna kolonier räknas som enterokocker .
Livsmedelsprover kan undersökas för enterokocker med den metod som föreslås av Nordic Committee of Food Analysis 3 . Proverna homogeniseras och späds så ut med fysiologisk saltlösning att endast 15 till 150 kolonier växer på varje petriskål. Homogenat eller spädningar sprids jämnt över agarytan med en glasstav och får dra in. Skålar vänds upp och ner och °inkuberas vid 35 C i 48 timmar, varefter typiska kolonier (rosa eller mörkröda, med en smal vitaktig kant) räknas.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Beige till beige röd, transparent
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Slanetz och Bartley Medium
Formatera 90 mm Monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Mikrobiologimedia
Fyll volym 17 mL
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.