Läs mer
Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium (Dehydrated)
Beskrivning
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with this selective medium.
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium (Dehydrated). Slanetz and Bartley1 originally devised this medium to detect and enumerate enterococci by the technique of membrane filtration, but it has also proved useful as a direct plating medium2, 3. The medium is very selective for enterococci and, when it is incubated at elevated temperatures (44-45°C), all red or maroon colonies may be accepted as presumptive enterococci4, 5.
Detektering och räkning av enterokocker är av primär betydelse för övervakning av livsmedelshygien och mikrobiell kvalitet på vatten och mat.
Miljöverket‘ Microbiology of Drinking Water 2002 ’6 rekommenderar användningen av Slanetz och Bartley-medium för räkning av enterokocker i vattenförsörjning, liksom ISO i standarden för vattenkvalitet 7 . Livsmedelsprover kan undersökas för enterokocker med den metod som föreslås av Nordic Committee of Food Analysis 3 .
- Lättläst : på grund av reduktionen av tetrazoliumklorid i mediet bildar enterokockerna mörkröda/rödbruna kolonier.
- Selektiv : natriumazid i mediet är selektiv mot gramnegativa organismer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Industriell referens: NMKL. |
| Beskrivning | Slanetz och Bartley Medium (Enterococcus Agar, Dehydrerad) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 11,9L medium |
Säkerhet och hantering
- SLANETZ and BARTLEY MEDIUM
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium azide