Läs mer
Metro™ Sned etiketthållare för trådhyllor
Produktkod. 15946781
Etikettstorlek (engelska):
3 x 1,25 tum.
13 x 1,25 tum.
19 x 1,25 tum.
25 x 1,25 tum.
31 x 1,25 tum.
43 x 1,25 tum.
Etikettstorlek (metrisk):
109.22 x 3.2 cm
33 x 3.2 cm
48 x 3.2 cm
63.5 x 3.2 cm
7.5 x 3.2 cm
72.5 x 3.2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Längd (engelska) Hylla:
18 tum
24 tum
30 tum
36 tum.
48 tum
Längd (metrisk) Hylla:
45.7 cm
61 cm
76 cm
91.4 cm
121.9 cm
Produktkod. 15946781
Brand: Metro™ 9990SL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snap-on plasthållare ger enkel identifiering av hyllans innehåll.
  • Grå solid plasthållare 1,25 in. (32 mm) etiketter på lutande för enklare visning
  • Etiketter ingår ej
Specifikationer
Produkttyp Etiketthållare
Färg Grå
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Släpp Mat™ trådhyllor, fribärande hyllor
Etikettstorlek (engelska) 3 x 1,25 tum.
Etikettstorlek (metrisk) 7.5 x 3.2 cm
Stil Sned
Temperaturområde (engelska) -18 till 120,2 °F
Temperaturområde (metriskt) -28 till 49 °C
Material Plast