Läs mer
Abnova™ SLC14A1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Produktkod. 16130812
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
16130812 100 μL
1 options
Produktkod. 16130812 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer H00006563T02.100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Human overexpression lysate
Specifikationer
Celllinje 293T
För användning med (applikation) Western Blot
Beskrivning SLC14A1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genaccessionsnr. BC050539
Molekylvikt (g/mol) Theoretical M.W. 42.5kDa
Plasmid pCMV-SLC14A1 full-length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell lysate was tested with anti-SLC14A1 antibody (Mfr. No. H00006563-D01P) by Western Blot.
Kvantitet 100 μL
Förvaringsbuffert 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Värd art Human
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 100UL SLC14A1 293T Cell Transient Overexpression L
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol