Läs mer
Novus Biologicals™ SLC22A24 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18548512 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18548512 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18548512 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00283238T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål SLC22A24
Synonym MGC34821, NET46, solute carrier family 22 member 24, solute carrier family 22, member 24
Gensymbol SLC22A24