Läs mer
SLC22A8 Antibody, FITC, R&D Systems™
Produktkod. 18607972 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18607972 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18607972 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298607F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLC22A8 Polyclonal specifically detects SLC22A8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SLC22A8
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias hOAT3, MGC24086, OAT3Organic anion transporter 3, solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 8, solute carrier family 22 member 8
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC22A8 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9376
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus