Läs mer
SLC25A2 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Produktkod. 18330604 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18330604 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18330604 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP306289AF532
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC25A2 Polyclonal specifically detects SLC25A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SLC25A2
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 532
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias mitochondrial ornithine transporter 2, ORC2, ORNT2, solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; ornithine transporter) member 2
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC25A2 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83884
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG