missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SLC25A2 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Produktkod. 18532881 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18532881 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18532881 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP306289MFV500

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC25A2 Polyclonal antibody specifically detects SLC25A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SLC25A2
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 500 SE
Utspädning Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias mitochondrial ornithine transporter 2, ORC2, ORNT2, solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; ornithine transporter) member 2
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC25A2 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83884
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.