Läs mer
Abnova™ SLC31A/CEN9q FISH-sond
Produktkod. p-7190290
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16023095
Brand: Abnova™ FG0063.200uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 μL
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
  • Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
  • Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
  • Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
  • Högt signal/brusförhållande
  • Låg korsreaktivitet
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
Etikett eller färgämne FITC, Texas Red
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ-hybridisering (cell), fluorescerande in situ-hybridisering (formalin/PFA-fixerade paraffininbäddade sektioner)
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 ul
Plats 9q32, 9q21
Sond SLC31A, CEN9q
Produkttyp SLC31A/CEN9q FISH-sond
Kvantitet 200μ L