missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SLC31A1/CTR1 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-402AF532
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SLC31A1/CTR1 Polyclonal specifically detects SLC31A1/CTR1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Xenopus, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Specifikationer
| SLC31A1/CTR1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen | |
| Copper transporter 1, COPT1high affinity copper uptake protein 1, CTR1MGC75487, hCTR1copper transport 1 homolog, solute carrier family 31 (copper transporters), member 1, Solute carrier family 31 member 1 | |
| Rabbit | |
| 0.1 mL | |
| 1317 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| SLC31A1 | |
| A synthetic peptide derived from a C-terminal sequence of human SLC31A1/CTR1 [Uniprot: O15431] | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Pig, Canine, Xenopus species, Zebrafish | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering