missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SLC35A3 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 18525553 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18525553 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18525553 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298629G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC35A3 Polyclonal antibody specifically detects SLC35A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SLC35A3
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 488
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp781P1297, Golgi UDP-GlcNAc transporter, member 3, member A3, solute carrier family 35 (UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc) transporter), Solute carrier family 35 member A3, UDP-N-acetylglucosamine transporter
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC35A3 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23443
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.