missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SLC36A4 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Produktkod. 18045508 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18045508 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18045508 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298630F

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC36A4 Polyclonal specifically detects SLC36A4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SLC36A4
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias proton/amino acid transporter 4, solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter), member 4
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC36A4 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cellular Signaling, metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 120103
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.