Läs mer
SLC45A4 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Produktkod. 18535164 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18535164 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18535164 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298631V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC45A4 Polyclonal antibody specifically detects SLC45A4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SLC45A4
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 405
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias KIAA1126, solute carrier family 45, member 4
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC45A4 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57210
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG