missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SLC5A5/Sodium Iodide Symporter Antibody (FP5), Biotin, Novus Biologicals™

Produktkod. 18249384 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18249384 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18249384 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP170342B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

SLC5A5/Sodium Iodide Symporter Monoclonal specifically detects SLC5A5/Sodium Iodide Symporter in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SLC5A5/Sodium Iodide Symporter
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona FP5
Konjugera Biotin
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS with 0.05% Sodium Azide
Genaccessionsnr. W9JM47
Gene Alias Na(+)/I(-) cotransporter, Na(+)/I(-) symporter, NISNa(+)/I(-)-symporter, sodium/iodide cotransporter, Sodium-iodide symporter, solute carrier family 5 (sodium iodide symporter), member 5, Solute carrier family 5 member 5, TDH1
Gensymboler SLC5A5
Värd art Mouse
Immunogen Mannose binding protein hNIS fusion (AA468-643)
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6528
Testspecificitet Detects approx 97kDa, non-glycosylated version at 68kDa. Other minor bands associated with hNIS at 160kDa, and degradation products at approx 30 kDa, and approx 15kDa.
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.