Läs mer
Sampling Systems™ Hylsprovtagningshandtag och förlängningsstänger
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
1000 mm
1500 mm
Inkluderar:
Kraftig förlängningsstång
Kraftigt handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
- Ljus finish
- Single Point
- Enkel att använda
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sleeve Sampler |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Inkluderar | Kraftigt handtag |
| Avsluta | Ljus |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |