Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI dialysenheter, 10K MWCO
Produktkod. 10185003 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Dialysenhet
Dialysenhet, 15 mL koniskt rör
Dialysenhet, 50 mL koniskt rör
Dialysenhet, flytboj
Dialysenhet, mikrocentrifugrör
Kvantitet:
1 kit (10 enheter)
25 enheter
250 enheter
50 enheter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 250
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
10185003 Dialysenhet 50 enheter Paket med 50
10483225 Dialysenhet 250 enheter Paket med 250
11809420 Dialysenhet, mikrocentrifugrör 1 kit (10 enheter) Paket med 10
11819420 Dialysenhet, flytboj 1 kit (10 enheter) Paket med 10
11542571 Dialysenhet, 15 mL koniskt rör 25 enheter Paket med 25
11562571 Dialysenhet, 50 mL koniskt rör 25 enheter Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10185003 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 69570
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför provbuffertbyte med dessa 10 000 MW cut-off (MWCO) engångsbägare av polypropen med integrerade, lågbindande membran.
Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Devices, 10K MWCO, är engångsbägare av polypropen med integrerade, lågbindande membran för dialys och hög återvinning av proteiner och makromolekyler större än 10 kDa i volymer från 10μ L till 2 ml.
Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Devices utvecklades som ett bekvämt sätt att dialysera prover av små volymer av nukleinsyror och proteiner utan onödig provförlust. Borttagning av föroreningar med låg molekylvikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys, mikrokonjugeringsreaktioner och koncentration kan åstadkommas med dessa anordningar. Slide-A-Lyzer MINI-dialysenheter tillverkas i en HEPA-filter/ren miljö och förpackas automatiskt efter montering för att säkerställa att de är fria från föroreningar och redo att användas.
Funktioner av Slide-A-Lyzer MINI dialysenheter, 10K MWCO:
•Tre lämpliga —dialysanordningar för 0,1, 0,5 och 2 ml prover passar standard 1,5 ml mikrocentrifug, 15- respektive 50 ml koniska rör.
•Utmärkt provåtervinning lågbindande —plast och liten membranyta minimerar provförlusten jämfört med filtrering och hartssystem
•Ettstegsprotokoll pipettera provet i MINI-enheten och —placera det i ett rör som innehåller dialysbufferten; ingen mödosam montering, förberedelse av enheten eller dyr utrustning krävs
•100 % läckagetestad innovativ design tillåter —inte ''wicking'' som kan uppstå i hemmagjorda enheter
•Tidsbesparingar utför avsaltning av nukleinsyror —och proteiner (> 95 % återhämtning) på mindre än 15 minuter, vilket förbättrar provupplösning, kvantifiering och konjugering
Dessa 10K MWCO dialysenheter finns i tre storlekar (0,1, 0,5 och 2 ml kapacitet) och är designade för att möjliggöra enkel tillsättning och borttagning av prov med hjälp av en standardlaboratoriepipett. MINI-enheterna är effektiva och bekväma för att åstadkomma typisk provavsaltning eller buffertbyte på 4 8 –timmar. Till skillnad från andra små provsepareringsanordningar finns det ingen utrustning att montera, inget behov av sprutadaptrar och inga mödosamma steg som krävs för att manipulera provet med liten volym. Det regenererade cellulosamembranet är kompatibelt med ett antal vanliga kemikalier och buffertar.
0,1 mL MINI-dialysanordningarna är utformade för att förslutas (lock medföljer) och sättas in i standard 1,5 mL mikrocentrifugrör. Alternativt kan så många som 25 MINI-enheter placeras i en Slide-A-Lyzer MINI Dialysenhet Float för dialys av flera prover inuti en stor bägare. 0,5- och 2-ml MINI-dialysenheterna passar in och försluts genom att föra in dem i de medföljande 15- respektive 50-ml koniska rören. Rören kan placeras säkert i standardlaboratorieställ eller shakers; denna funktion sparar utrymme, minimerar risken för spill eller kontaminering och eliminerar behovet av flottörer eller stora bägare med buffert. Genom att använda dessa MINI-dialysanordningar kan föroreningar med låg molekylvikt avlägsnas och buffertbyte och avsaltning utföras inom –4 8 timmar med effektivitet, hastigheter och återhämtning som mycket liknar konventionell dialys med en stor dialysatvolym.
Med 0,1 ml MINI-enhet, 100μ L glycinbuffert med pH 2,8 kan jämviktas med 1 liter bikarbonatbuffert med pH 9,4 på mindre än 10 minuter. Som med alla dialysapplikationer beror den observerade dialyshastigheten för varje prov som används med dessa enheter på en mängd olika faktorer inklusive membran till provvolym; temperatur och omrörningshastigheter; molekylvikten, formen, graden av hydratisering och laddningen av molekylerna som passerar genom membranen; och pH, jonstyrka och lösningsmedelsegenskaper hos de använda buffertarna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dialysenhet
Produktlinje Slide-A-Lyzer
MWCO 10 kDa
Membran Cellulosamembran, dialys
Formatera MINI dialysenhet
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Samplingsvolym (metrisk) 0.1 mL
Kit Innehåll Dialysenheter
Kvantitet 50 enheter
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur