Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysenheter, 2K MWCO
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 enheter
50 enheter
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
Beskrivning
Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Devices, 2K MWCO, är engångsbägare av polypropen med integrerade, lågbindande membran för dialys och hög återvinning av proteiner och makromolekyler större än 2 kDa i volymer på 10 till 100μ L. Borttagning av föroreningar med låg molekylvikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys, mikrokonjugeringsreaktioner och koncentration kan åstadkommas med dessa anordningar.
Funktioner av Slide-A-Lyzer MINI dialysenheter, 2K MWCO:
•Flexibelt format —gör det möjligt för användaren att dialysera ett enda prov (rör) eller flera prover (25 array)
•Utmärkt provåtervinning —lågbindande plast och liten membranyta minimerar provförlusten jämfört med filtrering och hartssystem
•Ettstegsprotokoll —kräver inga mödosamma procedurer eller dyr utrustning
•100 % läckagetestad innovativ —design tillåter inte ''wicking'' som kan uppstå i hemmagjorda enheter
•Tidsbesparing utför —avsaltning av nukleinsyror och proteiner (> 95 % återhämtning) på mindre än 15 minuter
Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Devices utvecklades som ett bekvämt sätt att dialysera prover av små volymer av nukleinsyror och proteiner utan onödig provförlust. De tillverkas i ett HEPA-filter/ren miljö och förpackas automatiskt efter montering för att säkerställa att de är fria från föroreningar och redo att användas.
0,1-ml MINI-dialysenheter är utformade för att förslutas (lock ingår) och sättas in i standardmikrocentrifugrör på 1,5 ml. Alternativt kan så många som 25 MINI-enheter placeras i en Slide-A-Lyzer MINI Dialysenhet Float för dialys av flera prover inuti en stor bägare. Med 0,1 ml MINI-enhet, 100μ L glycinbuffert med pH 2,8 kan jämviktas med 1 liter bikarbonatbuffert med pH 9,4 på mindre än 10 minuter.
Som med alla dialysapplikationer beror den observerade dialyshastigheten för varje prov som används med dessa enheter på en mängd olika faktorer inklusive membran till provvolym; temperatur och omrörningshastigheter; molekylvikten, formen, graden av hydratisering och laddningen av molekylerna som passerar genom membranen; och pH, jonstyrka och lösningsmedelsegenskaper hos de använda buffertarna.
•Flexibelt format —gör det möjligt för användaren att dialysera ett enda prov (rör) eller flera prover (25 array)
•Utmärkt provåtervinning —lågbindande plast och liten membranyta minimerar provförlusten jämfört med filtrering och hartssystem
•Ettstegsprotokoll —kräver inga mödosamma procedurer eller dyr utrustning
•100 % läckagetestad innovativ —design tillåter inte ''wicking'' som kan uppstå i hemmagjorda enheter
•Tidsbesparing utför —avsaltning av nukleinsyror och proteiner (> 95 % återhämtning) på mindre än 15 minuter
Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Devices utvecklades som ett bekvämt sätt att dialysera prover av små volymer av nukleinsyror och proteiner utan onödig provförlust. De tillverkas i ett HEPA-filter/ren miljö och förpackas automatiskt efter montering för att säkerställa att de är fria från föroreningar och redo att användas.
0,1-ml MINI-dialysenheter är utformade för att förslutas (lock ingår) och sättas in i standardmikrocentrifugrör på 1,5 ml. Alternativt kan så många som 25 MINI-enheter placeras i en Slide-A-Lyzer MINI Dialysenhet Float för dialys av flera prover inuti en stor bägare. Med 0,1 ml MINI-enhet, 100μ L glycinbuffert med pH 2,8 kan jämviktas med 1 liter bikarbonatbuffert med pH 9,4 på mindre än 10 minuter.
Som med alla dialysapplikationer beror den observerade dialyshastigheten för varje prov som används med dessa enheter på en mängd olika faktorer inklusive membran till provvolym; temperatur och omrörningshastigheter; molekylvikten, formen, graden av hydratisering och laddningen av molekylerna som passerar genom membranen; och pH, jonstyrka och lösningsmedelsegenskaper hos de använda buffertarna.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bägare, mikrocentrifug |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| MWCO | 2,0 kDa |
| Membran | Cellulosamembran, dialys |
| Formatera | MINI dialysenhet |
| Beskrivning | MINI Dialysapparat, 0,1 ml |
| Reningsmål | Buffertbyte, Protein |
| Samplingsvolym (metrisk) | 0.1 mL |
| Kvantitet | 50 enheter |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |