Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI dialysenheter, 3,5K MWCO
Produktkod. 11552571 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Bägare, konisk
Bägare, mikrocentrifug
Bägare, mikrocentrifugsats
Samplingsvolym (metrisk):
0.1 mL
0.5 mL
2 mL
Tillräckligt för:
10 prover
25 prover
250 prover
50 Prov
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 250
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Samplingsvolym (metrisk) Tillräckligt för Förpackningsstorlek
11552571 Bägare, konisk 2 mL 25 prover -
10784274 Bägare, mikrocentrifug 0.1 mL 50 Prov Paket med 50
10321114 Bägare, mikrocentrifug 0.1 mL 250 prover Paket med 250
11899410 Bägare, mikrocentrifugsats 0.1 mL 10 prover Paket med 10
11377250 Bägare, konisk 0.5 mL 25 prover Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11552571 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3015.00 SEK
    2924.65 SEK / Paket med 25
    Save 90.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utför provbuffertbyte med dessa 3500 MW cut-off (MWCO) engångsbägare av polypropen med integrerade, lågbindande membran.
Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Devices, 3,5K MWCO, är engångsbägare av polypropen med integrerade, lågbindande membran för dialys och hög återvinning av proteiner och makromolekyler> 3,5 kDa i volymer från 10μ L till 2 ml. De utvecklades som ett bekvämt sätt att dialysera prover av små volymer av nukleinsyror och proteiner utan onödig provförlust. Borttagning av föroreningar med låg molekylvikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys, mikrokonjugeringsreaktioner och koncentration kan åstadkommas med dessa anordningar.
Slide-A-Lyzer MINI dialysenheter tillverkas i en ren miljö och förpackas automatiskt efter montering för att säkerställa att de är fria från föroreningar och redo att användas. Dessa 3,5K MWCO-dialysenheter finns i tre storlekar (0,1, 0,5 och 2 ml kapacitet) och är designade för att möjliggöra enkel tillsättning och borttagning av prov med en standardlaboratoriepipett. MINI-enheterna är effektiva och bekväma för att åstadkomma typisk provavsaltning eller buffertbyte på 4 8 –timmar. Till skillnad från andra små provsepareringsanordningar finns det ingen utrustning att montera, inget behov av sprutadaptrar och inga mödosamma steg som krävs för att manipulera provet med liten volym. Det regenererade cellulosamembranet är kompatibelt med vanliga kemikalier och buffertar.
Funktioner av Slide-A-Lyzer MINI dialysenheter, 3,5K MWCO:
•Tre lämpliga —dialysanordningar för 0,1, 0,5 och 2 ml prover passar standard 1,5 ml mikrocentrifug, 15- respektive 50 ml koniska rör.
•Utmärkt provåtervinning —lågbindande plast och liten membranyta minimerar provförlusten
•Ettstegsprotokoll pipettera provet i MINI-—enheten och placera det i ett rör som innehåller dialysbufferten; ingen mödosam montering, förberedelse av enheten eller dyr utrustning krävs
•100% läckagetestad innovativ —design tillåter inte‘ wicking’ som kan förekomma i hemgjorda enheter
•Tidsbesparing utför avsaltning —av nukleinsyror och proteiner (> 95 % återhämtning) på mindre än 15 minuter, vilket förbättrar provupplösning, kvantifiering och konjugering
0,5- och 2-ml MINI-dialysenheterna passar in och försluts genom att föra in dem i de medföljande 15- respektive 50-ml koniska rören. Rören kan placeras säkert i standardlaboratorieställ eller shakers; denna funktion sparar utrymme, minimerar risken för spill eller kontaminering och eliminerar behovet av flottörer eller stora bägare med buffert. Genom att använda dessa MINI-dialysanordningar kan föroreningar med låg molekylvikt avlägsnas och buffertbyte och avsaltning utföras inom –4 8 timmar med effektivitet, hastigheter och återhämtning som mycket liknar konventionell dialys med en stor dialysatvolym.
0,1 mL MINI-dialysanordningarna är utformade för att förslutas (lock medföljer) och sättas in i standard 1,5 mL mikrocentrifugrör. Alternativt kan så många som 25 MINI-enheter placeras i en Slide-A-Lyzer MINI Dialysenhet Float för dialys av flera prover inuti en stor bägare.
Använder 0,1 ml MINI-enhet, 100μ L glycinbuffert med pH 2,8 kan bringas i jämvikt med 1 liter bikarbonatbuffert med pH 9,4 på mindre än 10 minuter. Som med alla dialysapplikationer beror den observerade dialyshastigheten för varje prov som används med dessa enheter på en mängd olika faktorer inklusive membran till provvolym; temperatur och omrörningshastigheter; molekylvikten, formen, graden av hydratisering och laddningen av molekylerna som passerar genom membranen; och pH, jonstyrka och lösningsmedelsegenskaper hos de använda buffertarna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bägare, konisk
Produktlinje Slide-A-Lyzer
MWCO 3,5 kDa
Membran Cellulosamembran, dialys
Formatera MINI dialysenhet
Beskrivning MINI dialysenhet
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Samplingsvolym (metrisk) 2 mL
Tillräckligt för 25 prover
Kvantitet 25 enheter
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur