Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI dialysenhet, 7K MWCO
Produktkod. 10549473 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 enheter
50 enheter
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10549473 250 enheter Paket med 250
10083213 50 enheter Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10549473 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 69562
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Utför provbuffertbyte med dessa 7 000 MW cut-off (MWCO) engångskoppar av polypropen med integrerade, lågbindande membran.
Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Devices, 7K MWCO, är engångsbägare av polypropen med integrerade, lågbindande membran för dialys och hög återvinning av proteiner och makromolekyler större än 7 000 Dalton i volymer från 10 till 100μ L.
Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Devices utvecklades som ett bekvämt sätt att dialysera prover av små volymer av nukleinsyror och proteiner utan onödig provförlust. Borttagning av föroreningar med låg molekylvikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys, mikrokonjugeringsreaktioner och koncentration kan åstadkommas med dessa anordningar. Slide-A-Lyzer MINI-dialysenheter tillverkas i en HEPA-filter/ren miljö och förpackas automatiskt efter montering för att säkerställa att de är fria från föroreningar och redo att användas.
Slide-A-Lyzer MINI Dialys Devices möjliggör enkel tillsättning och borttagning av prover med hjälp av en standardlaboratoriepipett och kan användas för enstaka eller uppsättningar av prover. Till skillnad från andra små provsepareringsanordningar finns det ingen utrustning att montera, inget behov av sprutadaptrar och inga mödosamma steg som krävs för att manipulera provet med liten volym. Det regenererade cellulosamembranet är kompatibelt med vanliga kemikalier och buffertar.
0,1 mL MINI-dialysanordningarna är utformade för att förslutas (lock medföljer) och sättas in i standard 1,5 mL mikrocentrifugrör. Alternativt kan så många som 25 MINI-enheter placeras i en Slide-A-Lyzer MINI Dialysenhet Float för dialys av flera prover inuti en stor bägare.
Funktioner av Slide-A-Lyzer MINI dialysenheter, 7K MWCO:
•Flexibelt format —gör det möjligt för användaren att dialysera ett enda prov (rör) eller flera prover (25 array)
•Utmärkt provåtervinning —lågbindande plast och liten membranyta minimerar provförlusten jämfört med filtrering och hartssystem
•Ettstegsprotokoll —kräver inga mödosamma procedurer eller dyr utrustning
•100 % läckagetestad —innovativ design tillåter inte ''wicking'' som kan uppstå i hemmagjorda enheter
•Tidsbesparing utför —avsaltning av nukleinsyror och proteiner (> 95 % återhämtning) på mindre än 15 minuter, vilket förbättrar provupplösning, kvantifiering och konjugering
Använder 0,1 ml MINI-enhet, 100μ L glycinbuffert med pH 2,8 kan jämviktas med 1 liter bikarbonatbuffert med pH 9,4 på mindre än 10 minuter. Som med alla dialysapplikationer beror den observerade dialyshastigheten för varje prov som används med dessa enheter på en mängd olika faktorer inklusive membran till provvolym; temperatur och omrörningshastigheter; molekylvikten, formen, graden av hydratisering och laddningen av molekylerna som passerar genom membranen; och pH, jonstyrka och lösningsmedelsegenskaper hos de använda buffertarna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bägare, mikrocentrifug
Produktlinje Slide-A-Lyzer
MWCO 7,0 kDa
Membran Cellulosamembran, dialys
Formatera MINI dialysenhet
Beskrivning MINI Dialysapparat, 0,1 ml
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Samplingsvolym (metrisk) 0.1 mL
Kvantitet 250 enheter
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur