Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Tillbehör flytbojar och sprutor
Produktkod. 10187493 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 mL
5 mL
50 pmol RNA per reaktion
För 0,5 till 3 ml kassetter
För 12 ml kassetter
Produkttyp:
Kassett flytboj
Kassettspruta
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
10187493 20 mL Kassettspruta Paket med 10
10770995 För 0,5 till 3 ml kassetter Kassett flytboj Paket med 10
10197393 För 12 ml kassetter Kassett flytboj Paket med 8
10733495 5 mL Kassettspruta Paket med 10
10570904 50 pmol RNA per reaktion Kassettspruta Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10187493 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 66493
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Slide-A-Lyzer Flytbojar och sprutor finns tillgängliga för att stödja en mängd olika dialyskassetter för volymer på 0,1 till 20 ml.
Slide-A-Lyzer Dialyskassettsprutor är designade för effektiv laddning av prover i Slide-A-Lyzer kassetter och avlägsnande av prov efter dialys. Cassette Float Booy tillbehör är för användning med Slide-A-Lyzer Dialyskassetter som används för att ta bort föroreningar med låg molekylvikt och utföra buffertbyte, avsaltning och koncentrering.
Minimera provförlust in och ut ur Slide-A-Lyzer Dialyskassetter med hjälp av Slide-A-Lyzer Dialyskassettsprutor för 1-ml till 20-ml provvolymer. Slide-A-Lyzer Kassett flytbojar är designade för flytande 0,5- till 12-ml kassetter i dialysat.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Kassetttillbehör inkluderar:
• Sprutorna är av lämplig storlek för olika provvolymer
• Bojar hindrar omröraren från att slita sönder dialysmembranet
• Matchat till Slide-A-Lyzer Kassett för säker passform och minimering av provförlust
• Kemiskt inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillräckligt för Laddar prover i 12 mL kassetter
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Membran Dialys
Formatera Kassett, tillbehör
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Kvantitet 10 sprutor
Samplingsvolym (metrisk) 20 mL
Produkttyp Kassettspruta